Ácido sulfanílico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 4-aminobencenosulfónico
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22338.0100
8.22338.1000
8.22338.9050
8.22338.0100EA
31.8
EUR
8.22338.0100
8.22338.1000
8.22338.9050
Ácido sulfanílico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido sulfanílico
Formula:
4-(H₂N)C₆H₄SO₃H MW: 173.19 g/mol Pto. Ebullición: 363 Pto. de fusión: 279 Densidad: 1.485 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007886 Núm. CAS: 121-57-3 EINECS: 204-482-5 Índice Merck: 13,09012 |
|
Resultados test especificaciones
Solubility | 10 g/l (20 °C) |
Melting Point | 288 °C decomposes |
Molar Mass | 173.18 g/mol |
Bulk Density | 620 kg/m3 |
Density | 1.485 g/cm3 (25 °C) |
pH | 2.5 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point |