o-Fenilendiamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,2-Fenilendiamina
130550010 130552500 130550050
ACRO130550010EA 236 EUR
ACRO130550010 ACRO130552500 ACRO130550050
o-Fenilendiamina 98%
o-Fenilendiamina
Formula: C₆H₈N₂
Pto. Ebullición: 256…258 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 100…103 °C
Densidad: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007721
Núm. CAS: 95-54-5
EINECS: 202-430-6
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,07438
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Tan to brown Crystalline powder or crystals or flakes (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 104 °C
GC ≥97.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %