o-Fenilendiamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,2-Fenilendiamina
A11946.30
A11946.0B
A11946.0I
A11946.14
A11946.30EA
49.9
EUR
A11946.30
A11946.0B
A11946.0I
A11946.14
o-Fenilendiamina 98%
o-Fenilendiamina
Purity: 98%
CAS No.: 95-54-5
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 136°(277°F)
Physical Form: Crystals/flakes
Density: 1.270
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Melting Point: 100-103°
Boiling Point: 256-258°
Solubility: Soluble in alcohol, chloroform, ether, slightly soluble in water
Beilstein Reference: 606074
Merck Reference: 14,7284
UN No.: 1673
MDL No.: MFCD00007721
Formula:
C₆H₈N₂ Pto. Ebullición: 256…258 °C Pto. de fusión: 100…103 °C Densidad: 1,270 Pto. de inflamación: 136 °C (277 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007721 Núm. CAS: 95-54-5 EINECS: 202-430-6 UN: 1673 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,7284 |