o-Fenilendiamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 1,2-Fenilendiamina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14538.0005 8.14538.0250 8.14538.1000 8.14538.9025
8.14538.0005EA 34.9 EUR
8.14538.0005 8.14538.0250 8.14538.1000 8.14538.9025
o-Fenilendiamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
o-Fenilendiamina
Formula: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Pto. Ebullición: 257 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 103 °C
Densidad: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007721
Núm. CAS: 95-54-5
EINECS: 202-430-6
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,07438
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 54 g/l (20 °C)
Melting Point 99 - 102 °C
Molar Mass 108.14 g/mol
Bulk Density 530 kg/m3
Boiling Point 257 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.013 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Explosion Limit 1.5 %(V)
Density 1.14 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 8 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 540 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials