m-Fenilendiamina 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,3-Fenilendiamina
130560010 130560250 130562500 130565000 130560050
ACRO130560010EA 101 EUR
ACRO130560010 ACRO130560250 ACRO130562500 ACRO130565000 ACRO130560050
m-Fenilendiamina 99+%
m-Fenilendiamina
Formula: C₆H₈N₂
Pto. Ebullición: 282…284 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 63…65 °C
Densidad: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007799
Núm. CAS: 108-45-2
EINECS: 203-584-7
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,07437
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to tan to grey Flakes or pellets (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %