m-Fenilendiamina 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

A15339.0B A15339.30
A15339.0BEA 107 EUR
A15339.0B A15339.30
m-Fenilendiamina 98%
m-Fenilendiamina

Purity: 98% CAS No.: 108-45-2 Molecular Formula: C6H8N2 Formula Weight: 108.14 Flash Point: 187°(368°F) Melting Point: 62-66° Boiling Point: 284-287° Solubility: Soluble in water, methanol, acetone, DMF, MEK, dioxane Beilstein Reference: 471357 Merck Reference: 14,7283 UN No.: 1673 MDL No.: MFCD00007799

Formula: C₆H₈N₂
Pto. Ebullición: 284…287 °C
Pto. de fusión: 62…66 °C
Densidad: 1,139
Pto. de inflamación: 187 °C (368 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007799
Núm. CAS: 108-45-2
EINECS: 203-584-7
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,7283

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR