3-Nitro-o-fenilendiamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
330850010 330850050
ACRO330850010EA 64.7 EUR
ACRO330850010 ACRO330850050
3-Nitro-o-fenilendiamina 98%
3-Nitro-o-fenilendiamina
Formula: C₆H₇N₃O₂
Pto. de fusión: 157…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007722
Núm. CAS: 3694-52-8
EINECS: 223-013-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red Crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
HPLC ≥97.5 %