4-Nitro-o-fenilendiamina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Nitro-1,2-phenylenediamine, 4-Nitrobenzene-1,2-diamine
148841000 148845000
ACRO148841000EA 96 EUR
ACRO148841000 ACRO148845000
4-Nitro-o-fenilendiamina 98%
4-Nitro-o-fenilendiamina
Formula: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Pto. de fusión: 196…201 °C
Número MDL: MFCD00007724
Núm. CAS: 99-56-9
EINECS: 202-766-3
Índice Merck: 12,06720
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %