4-Nitro-o-fenilendiamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L04693.22
L04693.36
L04693.22EA
79.9
EUR
L04693.22
L04693.36
4-Nitro-o-fenilendiamina 97%
4-Nitro-o-fenilendiamina
Purity: 97%
CAS No.: 99-56-9
Molecular Formula: C6H7N3O2
Formula Weight: 153.14
Melting Point: 199-203°
Beilstein Reference: 608106
Merck Reference: 14,6623
MDL No.: MFCD00007724
Formula:
C₆H₇N₃O₂ Pto. de fusión: 199…203 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007724 Núm. CAS: 99-56-9 EINECS: 202-766-3 Índice Merck: 14,6623 |