2-Nitro-p-fenilendiamina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Nitro-1,4-phenylenediamine, 2-Nitrobenzene-1,4-diamine
B23477.22
B23477.14
B23477.36
B23477.22EA
75.8
EUR
B23477.22
B23477.14
B23477.36
2-Nitro-p-fenilendiamina 95%
2-Nitro-p-fenilendiamina
Purity: 95%
CAS No.: 5307-14-2
Molecular Formula: C6H7N3O2
Formula Weight: 153.14
Melting Point: 134-137°
MDL No.: MFCD00007903
Formula:
C₆H₇N₃O₂ Pto. de fusión: 134…137 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007903 Núm. CAS: 5307-14-2 EINECS: 226-164-5 |