Difenilamina ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Phenylaniline, N-Phenylbenzeneamine
423650050 423651000 423655000
ACRO423650050EA 55.3 EUR
ACRO423650050 ACRO423651000 ACRO423655000
Difenilamina ACS
Difenilamina
Formula: (C₆H₅)₂NH
Pto. Ebullición: 302 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 52…54 °C
Densidad: 1.165 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 152 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003014
Núm. CAS: 122-39-4
EINECS: 204-539-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,03349
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23b05bdc0d251be7093ced24f3f9389bc8e8d3c5&vid=f543cfadbe22d37b18bd37917bb8b5672a6d2df4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52.5 to 54.0 °C
Solubility (in alcohol) Passes test
Residue after ignition ≤0.03 %
Sensitivity (to nitrate) Passes test
Nitrate (NO3) Passes test