Difenilamina ACS
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
36610.14
36610.22
36610.36
36610.14EA
37.3
EUR
36610.14
36610.22
36610.36
Difenilamina ACS
Difenilamina
CAS No.: 122-39-4
Molecular Formula: C12H11N
Formula Weight: 169.23
Flash Point: 152°(305°F)
Physical Form: Solid
Density: 1.16
Appearance: White to off-white
Melting Point: 52-55°
Boiling Point: 302°
Solubility: Soluble in benzene, ether, glacial acetic acid, CS2
Beilstein Reference: 508755
Merck Reference: 14,3317
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003014
Formula:
(C₆H₅)₂NH Pto. Ebullición: 302 °C Pto. de fusión: 52…55 °C Densidad: 1,16 Pto. de inflamación: 152 °C (305 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003014 Núm. CAS: 122-39-4 EINECS: 204-539-4 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,3317 |