Difenilamina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-Phenylaniline, N-Phenylbenzeneamine
A18265.0E
A18265.22
A18265.36
A18265.0EEA
179
EUR
A18265.0E
A18265.22
A18265.36
Difenilamina ≥98%
Difenilamina
Purity: 98+%
CAS No.: 122-39-4
Molecular Formula: C12H11N
Formula Weight: 169.23
Flash Point: 152°(305°F)
Odour: Weak
Boiling Point: 302°
Beilstein Reference: 508755
Merck Reference: 14,3317
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003014
Formula:
(C₆H₅)₂NH Pto. Ebullición: 302 °C Pto. de fusión: 52…55 °C Densidad: 1,16 Pto. de inflamación: 152 °C (305 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003014 Núm. CAS: 122-39-4 EINECS: 204-539-4 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,3317 |