Bario difenilamino-4-sulfonato, puro indicator grade
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Bis(4-anilinobencenosulfonato) de bario, N-Fenilsulfanilato de bario
401680050 401680100 401680500
ACRO401680050EA 58.9 EUR
ACRO401680050 ACRO401680100 ACRO401680500
Bario difenilamino-4-sulfonato, puro indicator grade
Bario difenilamino-4-sulfonato
Formula: C₂₄H₂₀BaN₂O₆S₂
MW: 633.89 g/mol
Pto. de fusión: 300
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007497
Núm. CAS: 6211-24-1
EINECS: 228-278-0
UN: 1564
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c37e55aa4075d4ea7537fbef23f9195faa03f14&vid=5a934374d2d4e697c6ecd2cd9828f06692feca01&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C)
Sensitivity (as indicator) Passes test