2-Nitroresorcinol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
416160100 416160250
ACRO416160100EA 86.7 EUR
ACRO416160100 ACRO416160250
2-Nitroresorcinol 98%
2-Nitroresorcinol
Formula: C₆H₅NO₄
Pto. Ebullición: 232 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 80…84 °C
Densidad: 1,3526 g/cm³ (96.7 °C)
Número MDL: MFCD00007124
Núm. CAS: 601-89-8
EINECS: 210-010-9
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 84 °C
Water ≤2 %
GC ≥97.5 %