4-Nitrotioanisol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Sulfuro de 4-nitrofenilo y metilo, 1-Nitro-4-(metiltio)benceno
B20339.06
B20339.14
B20339.06EA
42.8
EUR
B20339.06
B20339.14
4-Nitrotioanisol ≥98%
4-Nitrotioanisol
Purity: 98%
CAS No.: 701-57-5
Molecular Formula: C7H7NO2S
Formula Weight: 169.20
Melting Point: 66-72°
Beilstein Reference: 1817928
Formula:
C₇H₇NO₂S MW: 169.2 g/mol Pto. Ebullición: 135…140 °C (2 mmHg) Pto. de fusión: 66…72 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010868 Núm. CAS: 701-57-5 |