Cloruro de 2-nitrobencenosulfonilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
B21522.14
B21522.22
B21522.14EA
41.1
EUR
B21522.14
B21522.22
Cloruro de 2-nitrobencenosulfonilo ≥97%
Cloruro de 2-nitrobencenosulfonilo
Purity: 97%
CAS No.: 1694-92-4
Molecular Formula: C6H4ClNO4S
Formula Weight: 221.62
Melting Point: 64-69°
Beilstein Reference: 521155
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007430
Formula:
C₆H₄ClNO₄S Pto. de fusión: 64…69 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007430 Núm. CAS: 1694-92-4 EINECS: 216-907-1 UN: 3261 ADR: 8,II |