Cloruro de 2-nitrobencenosulfonilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.42593.0025 8.42593.0100
8.42593.0025EA 44.7 EUR
8.42593.0025 8.42593.0100
Cloruro de 2-nitrobencenosulfonilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Cloruro de 2-nitrobencenosulfonilo
Formula: C₆H₄ClNO₄S
Pto. de fusión: 69,5…69.7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007430
Núm. CAS: 1694-92-4
EINECS: 216-907-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 65 - 67 °C
Molar Mass 221.62 g/mol