Cloruro de 3-nitrobencenosulfonilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
415840250 415841000
ACRO415840250EA 87.6 EUR
ACRO415840250 ACRO415841000
Cloruro de 3-nitrobencenosulfonilo 97%
Cloruro de 3-nitrobencenosulfonilo
Formula: C₆H₄ClNO₄S
Pto. de fusión: 60…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007435
Núm. CAS: 121-51-7
EINECS: 204-476-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 64 °C
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -105° to -109° (20 °C, 589 nm) (C=1, methanol)