Cloruro de 4-nitrobencenosulfonilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
415850250 415851000 415850050
ACRO415850250EA 67.6 EUR
ACRO415850250 ACRO415851000 ACRO415850050
Cloruro de 4-nitrobencenosulfonilo 95%
Cloruro de 4-nitrobencenosulfonilo
Formula: C₆H₄ClNO₄S
Pto. Ebullición: 143…144 °C (2hPa)
Pto. de fusión: 75…80 °C
Densidad: 1,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007445
Núm. CAS: 98-74-8
EINECS: 202-697-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 80 °C
GC ≥94 %