Cloruro de 2,4-dinitrobencenosulfonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,4-Dinitrobenzene-1-sulphonyl chloride
B23035.06 B23035.14 B23035.22
B23035.06EA 60.5 EUR
B23035.06 B23035.14 B23035.22
Cloruro de 2,4-dinitrobencenosulfonilo ≥98%
Cloruro de 2,4-dinitrobencenosulfonilo
Purity: 98% CAS No.: 1656-44-6 Molecular Formula: C6H3ClN2O6S Formula Weight: 266.62 Melting Point: 100-104° UN No.: 3096 MDL No.: MFCD00007431
Formula: C₆H₃ClN₂O₆S
MW: 266.62 g/mol
Pto. de fusión: 100…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007431
Núm. CAS: 1656-44-6
EINECS: 216-749-3
UN: 3261
ADR: 8 II