Alil fenil éter ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
L03359.14
L03359.22
L03359.14EA
62
EUR
L03359.14
L03359.22
Alil fenil éter ≥99%
Alil fenil éter
Purity: 99%
CAS No.: 1746-13-0
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.5210
Odour: Characteristic
Boiling Point: 191-192°
Beilstein Reference: 1905622
MDL No.: MFCD00008644
Formula:
H₂CCHCH₂OC₆H₅ Pto. Ebullición: 191…192 °C Densidad: 0,979 Pto. de inflamación: 62 °C (143 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008644 Núm. CAS: 1746-13-0 EINECS: 217-125-3 |