Fenetol 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Etil fenil éter, Etoxibenceno
221491000 221492500 221495000 221490025
ACRO221491000EA 24.4 EUR
ACRO221491000 ACRO221492500 ACRO221495000 ACRO221490025
Fenetol 98+%
Fenetol
Formula: C₆H₅OC₂H₅
MW: 122.17 g/mol
Pto. Ebullición: 169…170 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 0.96 g/cm³
Pto. de inflamación: 57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009090
Núm. CAS: 103-73-1
EINECS: 203-139-7
UN: 3271
ADR: 3 III
Índice Merck: 12,07374
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %