Fenetol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Etil fenil éter, Etoxibenceno
A15501.0F A15501.AE A15501.AP
A15501.0FEA 312 EUR
A15501.0F A15501.AE A15501.AP
Fenetol ≥98%
Fenetol
Purity: 98+% CAS No.: 103-73-1 Molecular Formula: C8H10O Formula Weight: 122.17 Flash Point: 57°(134°F) Refractive Index: 1.5070 Odour: Aromatic Melting Point: -30° Boiling Point: 169-170° Beilstein Reference: 636270 Merck Reference: 14,7229 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00009090
Formula: C₆H₅OC₂H₅
MW: 122.17 g/mol
Pto. Ebullición: 169…170 °C
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 0.967
Pto. de inflamación: 57 °C (134 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009090
Núm. CAS: 103-73-1
EINECS: 203-139-7
UN: 3271
ADR: 3 III
Índice Merck: 12,07374