Anisol 99%, grado reactivo
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
Sinónimos: Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
123226-1L 123226-2.5L
123226-1LEA 73.6 EUR
123226-1L 123226-2.5L
Anisol 99%, grado reactivo
Anisole
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: C₇H₈O
MW: 108,14 g/mol
Pto. Ebullición: 154 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: –37 °C
Densidad: 1,00 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008354
Núm. CAS: 100-66-3
EINECS: 202-876-1
UN: 2222
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,00672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d32206d4bb9dbd12360d11d39b31237d54a8dcf8&vid=286a07a5e34a1ec55ff6339785af95d9a4326825&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Vapor Density 3.7 (vs air)
Assay (GC) Min. 98.5 %
Identity (IR) complying
Vapor Pressure 10 mmHg ( 42.2 °C)
Autoignition Temperature 887 °F