2-Fenoxietanol ≥94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Éter monofenílico del etilenglicol
A10786.0B A10786.0I A10786.30
A10786.0BEA 67.4 EUR
A10786.0B A10786.0I A10786.30
2-Fenoxietanol ≥94%
2-Fenoxietanol
Formula: C₆H₅OCH₂CH₂OH
Pto. Ebullición: 245 °C
Pto. de fusión: 11…14 °C
Densidad: 1,102
Pto. de inflamación: 121 °C (249 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002857
Núm. CAS: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Índice Merck: 14,7257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d27cc4d39b806528798164961c23a1285d41d6a9&vid=a46b721cc69101d0c50dc49d9687445b395a3766&prid=web&clid=SAPDAM