2-Fenoxietanol 99.0-100.5% Ph. Eur.
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Éter monofenílico del etilenglicol
26244.290EA 120 EUR
26244.290 26244.460 26244.550
2-Fenoxietanol 99.0-100.5% Ph. Eur.
2-Fenoxietanol
Formula: C₆H₅OCH₂CH₂OH
Pto. Ebullición: 245 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 12 °C
Densidad: 1,1094 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 121 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002857
Núm. CAS: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Índice Merck: 12,07410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d27cc4d39b806528798164961c23a1285d41d6a9&vid=a46b721cc69101d0c50dc49d9687445b395a3766&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.0 - 100.5 %
Appearance C'less slightly visc.liq.
Identification (IR) Passes test
Relative density 1.105 - 1.11
Unspecified impurities (for each) Max. 0.10 %
Impurezas no específicadas (para cada) Max. 0,10 %
Total de impurezas Max. 0,3 %
Umbral de informes Max. 0,05 %
Disolventes residuales Pasa test
Cd (Cadmium) ≤ 1 ppm
Co (Cobalt) ≤ 1 ppm
Hg (Mercury) ≤ 1 ppm
Ni (Nickel) ≤ 1 ppm
Pb (Lead) ≤ 1 ppm
V (Vanadium) ≤ 1 ppm
Conforms to Ph.Eur. Passes test