2-Fenoxietanol, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Éter monofenílico del etilenglicol
M-Clarity™ quality level = MQ100
56753-1ML-F 56753-5ML-F
56753-1ML-FEA 44.9 EUR
56753-1ML-F 56753-5ML-F
2-Fenoxietanol, Supelco®
2-Fenoxietanol
Formula: C₆H₅OCH₂CH₂OH
MW: 138.17 g/mol
Pto. Ebullición: 245
Pto. de fusión: 13
Densidad: 1.1094 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 121 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002857
Núm. CAS: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Índice Merck: 12,07410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8718648391680628b2d3cf76f5cf26ffb77988ee&vid=3fd8b3273a938553dccb3f2ccd0836ca193f9c17&prid=web&clid=SAPDAM