2-Metoxitiofenol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L09689.06
L09689.14
L09689.06EA
50.1
EUR
L09689.06
L09689.14
2-Metoxitiofenol ≥97%
2-Metoxitiofenol
Purity: 97%
CAS No.: 7217-59-6
Molecular Formula: C7H8OS
Formula Weight: 140.21
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5918
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 225-228°
Beilstein Reference: 2042178
MDL No.: MFCD00004834
Formula:
C₇H₈OS Pto. Ebullición: 225…228 °C Densidad: 1,152 Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004834 Núm. CAS: 7217-59-6 EINECS: 230-605-7 UN: 3334 ADR: 9, |