3-Metoxitiofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
m-Metoxitiofenol, 3-Metoxibencenotiol
A10648.03
A10648.06
A10648.14
A10648.03EA
28.6
EUR
A10648.03
A10648.06
A10648.14
3-Metoxitiofenol ≥98%
3-Metoxitiofenol
Purity: 98%
CAS No.: 15570-12-4
Molecular Formula: C7H8OS
Formula Weight: 140.21
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5865
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 225-227°
Beilstein Reference: 2041496
MDL No.: MFCD00004841
Formula:
C₇H₈OS MW: 140.21 g/mol Pto. Ebullición: 225…227 °C Densidad: 1.136 Pto. de inflamación: 96 °C (204 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004841 Núm. CAS: 15570-12-4 EINECS: 239-617-7 UN: 2810 ADR: 6.1 III |