4-Metoxitiofenol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: p-Metoxitiofenol, 4-Metoxibencenotiol
149150050 149150250
ACRO149150050EA 71.8 EUR
ACRO149150050 ACRO149150250
4-Metoxitiofenol 98%
4-Metoxitiofenol
Formula: C₇H₈OS
MW: 140.21 g/mol
Pto. Ebullición: 228
Pto. de fusión: 42
Densidad: 1.14 g/cm³
Pto. de inflamación: 96 °C
Número MDL: MFCD00004849
Núm. CAS: 696-63-9
EINECS: 211-799-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5850 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
TLC ≥95 %
Appearance of solution (0.5mmol/ml DMF) clear, colourless
Specific optical rotation +9.0° to +11.0° (20°C, 589 nm) (c=1 in MeOH)