4-Metoxitiofenol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16009.06
A16009.14
A16009.06EA
58.6
EUR
A16009.06
A16009.14
4-Metoxitiofenol ≥97%
4-Metoxitiofenol
Purity: 97%
CAS No.: 696-63-9
Molecular Formula: C7H8OS
Formula Weight: 140.21
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5831
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 100-103°/13mm
Beilstein Reference: 1446910
MDL No.: MFCD00004849
Formula:
C₇H₈OS Pto. Ebullición: 100…103 °C (13 mmHg) Pto. de fusión: 42 °C Densidad: 1,140 Pto. de inflamación: 96 °C (204 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004849 Núm. CAS: 696-63-9 EINECS: 211-799-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |