Cloruro de 3,4-dimetoxibencenosulfonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15263.06
A15263.14
A15263.06EA
81.7
EUR
A15263.06
A15263.14
Cloruro de 3,4-dimetoxibencenosulfonilo ≥98%
Cloruro de 3,4-dimetoxibencenosulfonilo
Purity: 98%
CAS No.: 23095-31-0
Molecular Formula: C8H9ClO4S
Formula Weight: 236.68
Melting Point: 66-70°
Beilstein Reference: 2840170
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00051769
Formula:
C₈H₉ClO₄S Pto. de fusión: 66…70 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051769 Núm. CAS: 23095-31-0 UN: 3261 ADR: 8,II |