Anhídrido ftálico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
154960010 154960025 154960100 154962500
ACRO154960010EA 38.9 EUR
ACRO154960010 ACRO154960025 ACRO154960100 ACRO154962500
Anhídrido ftálico 99%
Anhídrido ftálico
Formula: C₈H₄O₃
Pto. Ebullición: 284 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 129…132 °C
Densidad: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005918
Núm. CAS: 85-44-9
EINECS: 201-607-5
UN: 2214
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,07457
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 133 °C
Titration by coupling ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure