Anhídrido ftálico ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
423320020
423325000
423320050
ACRO423320020EA
141
EUR
ACRO423320020
ACRO423325000
ACRO423320050
Anhídrido ftálico ACS
Anhídrido ftálico
Formula:
C₈H₄O₃ Pto. Ebullición: 284 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 129…132 °C Densidad: 1,545 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 152 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005918 Núm. CAS: 85-44-9 EINECS: 201-607-5 UN: 2214 ADR: 8,III Índice Merck: 13,07457 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 129 to 132 °C |
Residue after ignition | ≤0.01 % |
Titration by coupling | 99.0 to 100.2 % |
Chloride (Cl) | ≤0.002 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.003 % |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |