Anhídrido ftálico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A14955.0B
A14955.0I
A14955.30
A14955.0BEA
37.3
EUR
A14955.0B
A14955.0I
A14955.30
Anhídrido ftálico ≥99%
Anhídrido ftálico
Purity: 99%
CAS No.: 85-44-9
Molecular Formula: C8H4O3
Formula Weight: 148.12
Flash Point: 152°(305°F)
Odour: Weak, characteristic
Boiling Point: 295° subl.
Beilstein Reference: 118515
Merck Reference: 14,7372
UN No.: 2214
MDL No.: MFCD00005918
Formula:
C₈H₄O₃ MW: 148,12 g/mol Pto. Ebullición: 295 °C (subl.) Pto. de fusión: 130…134 °C Densidad: 1,53 Pto. de inflamación: 152 °C (305 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005918 Núm. CAS: 85-44-9 EINECS: 201-607-5 UN: 2214 ADR: 8,III Índice Merck: 14,7372 |