Anhídrido ftálico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00592.5000 8.00592.9050
8.00592.5000EA 158 EUR
8.00592.5000 8.00592.9050
Anhídrido ftálico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Anhídrido ftálico
Formula: C₈H₄O₃
Pto. Ebullición: 284 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 131 °C
Densidad: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005918
Núm. CAS: 85-44-9
EINECS: 201-607-5
UN: 2214
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,07457
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 6 g/l (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point 131 °C
Molar Mass 148.11 g/mol
Bulk Density 500 - 700 kg/m3
Boiling Point 285 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 152 °C
Explosion Limit 1.7 - 10.5 %(V)
Density 1.527 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (6 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 580 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material