Anhídrido benzoico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
105500250 105505000 105500025 105501000
ACRO105500250EA 25 EUR
ACRO105500250 ACRO105505000 ACRO105500025 ACRO105501000
Anhídrido benzoico 98%
Anhídrido benzoico
Formula: C₁₄H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 360 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 38…44 °C
Densidad: 1,19 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003073
Núm. CAS: 93-97-0
EINECS: 202-291-1
Índice Merck: 13,01093
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
HPLC ≥97.5 %