Anhídrido benzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A14269.0B A14269.18 A14269.30
A14269.0BEA 258 EUR
A14269.0B A14269.18 A14269.30
Anhídrido benzoico ≥98%
Anhídrido benzoico
Purity: 98% CAS No.: 93-97-0 Molecular Formula: C14H10O3 Formula Weight: 226.23 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Powder Density: 1.199 Sensitivity: Moisture Sensitive Odour: Odourless Melting Point: 40-44° Boiling Point: 360° Beilstein Reference: 516726 Merck Reference: 14,1092 MDL No.: MFCD00003073
Formula: C₁₄H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 360 °C
Pto. de fusión: 40…44 °C
Densidad: 1,199
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003073
Núm. CAS: 93-97-0
EINECS: 202-291-1
Índice Merck: 14,1092