2-(Metiltio)fenol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L10128.06 L10128.03 L10128.14
L10128.06EA 129 EUR
L10128.06 L10128.03 L10128.14
2-(Metiltio)fenol ≥97%
2-(Metiltio)fenol
Purity: 97+% CAS No.: 1073-29-6 Molecular Formula: C7H8OS Formula Weight: 140.21 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5930 Boiling Point: 104-106°/22mm Beilstein Reference: 1859745 MDL No.: MFCD00002211
Formula: C₇H₈OS
Pto. Ebullición: 104…106 °C (22 mmHg)
Densidad: 1,16
Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002211
Núm. CAS: 1073-29-6
EINECS: 214-027-2