Brenzcatequina 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
158980050 158981000 158985000 158980025 158980100
ACRO158980050EA 42.6 EUR
ACRO158980050 ACRO158981000 ACRO158985000 ACRO158980025 ACRO158980100
Brenzcatequina 99+%
Brenzcatequina
Formula: C₆H₆O₂
Pto. Ebullición: 245 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 103…106 °C
Densidad: 1,0548 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002188
Núm. CAS: 120-80-9
EINECS: 204-427-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,08089
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to grey-brown Crystalline flakes (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 106 °C
GC ≥99.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)