Brenzcatequina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A10164.0B
A10164.0I
A10164.30
A10164.0BEA
97
EUR
A10164.0B
A10164.0I
A10164.30
Brenzcatequina ≥99%
Brenzcatequina
Purity: 99%
CAS No.: 120-80-9
Molecular Formula: C6H6O2
Formula Weight: 110.11
Flash Point: 127°(260°F)
Physical Form: Powder or flakes
Density: 1.370
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Appearance: White to brown
Odour: Aromatic
Melting Point: 104-107°
Boiling Point: 245-246°
Beilstein Reference: 471401
Merck Reference: 14,7999
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00002188
Formula:
C₆H₆O₂ Pto. Ebullición: 245…246 °C Pto. de fusión: 104…107 °C Densidad: 1,370 Pto. de inflamación: 127 °C (260 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002188 Núm. CAS: 120-80-9 EINECS: 204-427-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,7999 |