Brenzcatequina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22261.0250
8.22261.1000
8.22261.9025
8.22261.0250EA
94.7
EUR
8.22261.0250
8.22261.1000
8.22261.9025
Brenzcatequina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Brenzcatequina
Formula:
C₆H₆O₂ Pto. Ebullición: 245 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 103…105 °C Densidad: 1,0548 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 127 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002188 Núm. CAS: 120-80-9 EINECS: 204-427-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 13,08089 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 430 g/l (20 °C) |
Melting Point | 103 - 105 °C |
Molar Mass | 110.11 g/mol |
Boiling Point | 246 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 13 hPa (118 °C) |
Flash Point | 127 °C |
Explosion Limit | 1.97 %(V) |
Density | 1.37 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |