Resorcinol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Resorcina, 1,3-Bencenodiol, 1,3-Dihidroxibenceno
132292500
132290500
132290010
132290050
ACRO132292500EA
93.9
EUR
ACRO132292500
ACRO132290500
ACRO132290010
ACRO132290050
Resorcinol 98%
Resorcinol
Formula:
C₆H₆O₂ Pto. Ebullición: 281 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 109…111 °C Densidad: 1,272 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 127 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002269 Núm. CAS: 108-46-3 EINECS: 203-585-2 UN: 2876 ADR: 6.1,III Índice Merck: 12,08323 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow to beige to pink Crystals or granules or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 108 to 112 °C |
GC | ≥97.5 % |