Resorcinol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13080.0B
A13080.0I
A13080.18
A13080.30
A13080.0BEA
165
EUR
A13080.0B
A13080.0I
A13080.18
A13080.30
Resorcinol ≥99%
Resorcinol
Purity: 99%
CAS No.: 108-46-3
Molecular Formula: C6H6O2
Formula Weight: 110.11
Flash Point: 171°(339°F)
Odour: Phenol-like
pH: 4-6
Melting Point: 109-112°
Boiling Point: 280-281°
Beilstein Reference: 906905
Merck Reference: 14,8155
UN No.: 2876
MDL No.: MFCD00002269
Formula:
C₆H₆O₂ Pto. Ebullición: 280…281 °C Pto. de fusión: 109…112 °C Densidad: 1,272 Pto. de inflamación: 171 °C (339 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002269 Núm. CAS: 108-46-3 EINECS: 203-585-2 UN: 2876 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,8155 |