Hidroquinona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,4-Dihidroxibenceno
A11411.0B A11411.0I A11411.30
A11411.0BEA 123 EUR
A11411.0B A11411.0I A11411.30
Hidroquinona ≥99%
Hidroquinona
Purity: 99% CAS No.: 123-31-9 Molecular Formula: C6H6O2 Formula Weight: 110.11 Flash Point: 165°(329°F) Odour: Odourless pH: 3.75 Melting Point: 170-172° Boiling Point: 285-287° Beilstein Reference: 605970 Merck Reference: 14,4808 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00002339
Formula: C₆H₄(OH)₂
Pto. Ebullición: 285…287 °C
Pto. de fusión: 170…172 °C
Densidad: 1,320
Pto. de inflamación: 165 °C (329 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002339
Núm. CAS: 123-31-9
EINECS: 204-617-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,4808
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=203cfb319003b2b4489cbe3ab15876fc37f27cb8&vid=6d76260c677491e292c03637f8a08e9194282d48&prid=web&clid=SAPDAM