Hidroquinona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 1,4-Dihidroxibenceno
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22333.0250 8.22333.1000 8.22333.9025 8.22333.2501
8.22333.0250EA 46.4 EUR
8.22333.0250 8.22333.1000 8.22333.9025 8.22333.2501
Hidroquinona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Hidroquinona
Formula: C₆H₄(OH)₂
Pto. Ebullición: 285 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 172 °C
Densidad: 1,332 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002339
Núm. CAS: 123-31-9
EINECS: 204-617-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,04833
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=203cfb319003b2b4489cbe3ab15876fc37f27cb8&vid=6d76260c677491e292c03637f8a08e9194282d48&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 70 g/l (25 °C)
Melting Point 172 °C (decomposition)
Molar Mass 110.11 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 287 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (25 °C)
Flash Point 165 °C
Density 1.358 g/cm3 (20 °C)
pH (70 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 515 °C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material