Pirogalol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
164561000 164565000 164560025
ACRO164561000EA 107 EUR
ACRO164561000 ACRO164565000 ACRO164560025
Pirogalol 99%
Pirogalol
Formula: C₆H₆O₃
Pto. Ebullición: 309 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 131…135 °C
Densidad: 1,453 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002192
Núm. CAS: 87-66-1
EINECS: 201-762-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,08090
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09c5271be2848ebfa6e3614bff56b329a59cb6fe&vid=db25c87d92a56d9ff5d36f04d6bbf59acf236659&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 135 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥98.5 %
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤5 ppm