Pirogalol ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
418621000 418625000 418620025
ACRO418621000EA 121 EUR
ACRO418621000 ACRO418625000 ACRO418620025
Pirogalol ACS
Pirogalol
Formula: C₆H₆O₃
Pto. Ebullición: 309 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 131…135 °C
Densidad: 1,453 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002192
Núm. CAS: 87-66-1
EINECS: 201-762-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,08090
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09c5271be2848ebfa6e3614bff56b329a59cb6fe&vid=db25c87d92a56d9ff5d36f04d6bbf59acf236659&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131.0 to 135.0 °C
Residue after ignition ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm