Pirogalol 99% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 99%
CAS No.: 87-66-1
Molecular Formula: C6H6O3
Formula Weight: 126.11
Physical Form: Powder
Density: 1.45
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 131-135°
Boiling Point: 309°
Beilstein Reference: 907431
Merck Reference: 14,8000
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00002192
Formula:
C₆H₆O₃ Pto. Ebullición: 309 °C Pto. de fusión: 131…135 °C Densidad: 1,45 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002192 Núm. CAS: 87-66-1 EINECS: 201-762-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,8000 |